Learn More
Micronova™ Tape general purpose vinyl red 19mm x 33m
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Vinyl tape
- For light industrial use where ultra-clean tape is not required
- Acrylic adhesive
- Forms a strong bond with plastics, polymers and stainless steel
- Good clean-peel properties
- Can be written on with cleanroom pen
- Complies with Federal Sepcification PPP-T-66E and CID A-A 168gA
- Various widths and lengths available
Specifica
Specifica
| Colore | Red |
| Materiale | Vinyl |
| Da utilizzare con (applicazione) | General purpose use |
| Dimensions (LxW) | 33 m x 19 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 33 m |
| Larghezza (sistema metrico) nastro | 19 mm |