missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Micronova™ Tape general purpose vinyl white 19mm x 33m

Codice prodotto. 13138645 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 13138645

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Industrial grade vinyl tape for cleanroom support areas, maintenance and clean build projects where ultra-clean tape is not required. Available in various colours and transparent.

  • Vinyl tape
  • For light industrial use where ultra-clean tape is not required
  • Acrylic adhesive
  • Forms a strong bond with plastics, polymers and stainless steel
  • Good clean-peel properties
  • Can be written on with cleanroom pen
  • Complies with Federal Sepcification PPP-T-66E and CID A-A 168gA
  • Various widths and lengths available

Specifica

Colore White
Materiale Vinyl
Da utilizzare con (applicazione) For general purpose use
Dimensions (LxW) 33 m x 19 mm
Lunghezza (sistema metrico) 33 m
Larghezza (sistema metrico) nastro 19 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato