Learn More
Ley Rubber™ Tapered Cork Stoppers
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
19 mm
24 mm
32 mm
Diameter (Metric) Bottom:
11 mm
15 mm
18 mm
Diametro superiore (sistema metrico):
14 mm
18 mm
21 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 1000
pezzi 20
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Education, homebrewing, arts and crafts |
| Lunghezza (sistema metrico) | 32 mm |
| Quantità | 10/Pk. |
| Diameter (Metric) Bottom | 18 mm |
| Diametro superiore (sistema metrico) | 21 mm |
| Materiale | Cork |
| Product Type | Cork Stopper |
| Forma | Tapered |