Learn More
Fisherbrand™ Barre agitatrici PTFE rastremate
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Diametro (sistema metrico):
4 mm
5 mm
7 mm
8 mm
8 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
| Colore | Bianco |
| Descrizione | Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore |
| Diametro (sistema metrico) | 10 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 80 mm |
| Quantità | Confezione da 2 |
| Forma | Cilindrico rastremato |