Learn More
Fisherbrand™ Barre agitatrici rastremate per dispositivo di recupero PTFE, cofanetto
Consente un'efficace agitazione con palloni a fondo sferico e contenitori con base leggermente curva o irregolare.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.28200kg
Descrizione
- Guaranteed inert and leak-free
- Individually polished to stay cleaner for longer
- Retriever molded in polypropylene plastic, autoclavable
- Each set contains 20 PTFE tapered stir bars and one (1) retriever within a compartmented box. Set includes two (2) each of the following sizes (diameter x length):
5 x 15mm stir bars
7 x 20mm stir bars
8 x 25mm stir bars
8 x 30mm stir bars
8 x 35mm stir bars
8 x 40mm stir bars
8 x 50mm stir bars
8 x 60mm stir bars
- Set also includes one (1) each of the following sizes (diameter x length): 10 x 70mm stir bar
10 x 300mm stir bar retriever
Specifica
PTFE | |
195 x 95 mm | |
Ancoretta | |
1/ciasc. | |
95 mm | |
Sì | |
195 mm |
Magnete in Alnico V con nucleo incapsulato in PTFE | |
30 mm | |
Bianco | |
20 ancorette di agitazione rastremate e 1 dispositivo di recupero flessibile | |
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore | |
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |