missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TAPI-2, MedChemExpress

Codice prodotto. 16470549
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16470549

Marca: Medchem Express HY100211

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress TAPI-2 (TNF Protease Inhibitor 2) is a broad-spectrum inhibitor of matrix metalloprotease (MMP), tumour necrosis factorα-converting enzyme (TACE) and a disintegrin and metalloproteinase (ADAM), with an IC50 of 20 μM for MMP. TAPI-2 blocks the entry of infectious SARS-CoV.

TAPI-2 (TNF Protease Inhibitor 2) is a broad-spectrum inhibitor of matrix metalloprotease (MMP), tumour necrosis factorα-converting enzyme (TACE) and a disintegrin and metalloproteinase (ADAM), with an IC50 of 20 μM for MMP. TAPI-2 blocks the entry of infectious SARS-CoV.

Specifica

Materiale o nome chimico TAPI-2
Forma fisica Solid
CAS 187034-31-7
Colore White
Quantità 1 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H37N5O5
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Sinonimo TNF Protease Inhibitor 2
Informazioni di solubilità H2O : 100 mg/mL (240.66 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 22 mg/mL (52.94 mM)
SMILES CC(C)(C)[C@@H](C(N[C@H](C(NCCN)=O)C)=O)NC(C(CC(NO)=O)CC(C)C)=O
Molecular Weight (g/mol) 415.53
Peso formulazione 415.53
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato