Learn More
TAPI-2, MedChemExpress
Codice prodotto. 16495587
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
Codice prodotto. 16495587
Marca: Medchem Express HY100211
MedChemExpress TAPI-2 (TNF Protease Inhibitor 2) is a broad-spectrum inhibitor of matrix metalloprotease (MMP), tumour necrosis factorα-converting enzyme (TACE) and a disintegrin and metalloproteinase (ADAM), with an IC50 of 20 μM for MMP. TAPI-2 blocks the entry of infectious SARS-CoV.
TAPI-2 (TNF Protease Inhibitor 2) is a broad-spectrum inhibitor of matrix metalloprotease (MMP), tumour necrosis factorα-converting enzyme (TACE) and a disintegrin and metalloproteinase (ADAM), with an IC50 of 20 μM for MMP. TAPI-2 blocks the entry of infectious SARS-CoV.
Specifica
Materiale o nome chimico TAPI-2
Forma fisica Solid
CAS 187034-31-7
Colore White
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H37N5O5
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Sinonimo TNF Protease Inhibitor 2
Informazioni di solubilità H2O : 100 mg/mL (240.66 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 22 mg/mL (52.94 mM)
SMILES CC(C)(C)[C@@H](C(N[C@H](C(NCCN)=O)C)=O)NC(C(CC(NO)=O)CC(C)C)=O
Molecular Weight (g/mol) 415.53
Peso formulazione 415.53
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.