Learn More
Tapotoclax, MedChemExpress
Codice prodotto. 16440779
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
Codice prodotto. 16440779
Marca: Medchem Express HY101565
MedChemExpress Tapotoclax (AMG-176) is a potent, selective and orally active MCL-1 inhibitor, with a Ki of 0.13 nM.
Tapotoclax (AMG-176) is a potent, selective and orally active MCL-1 inhibitor, with a Ki of 0.13 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico Tapotoclax
CAS 1883727-34-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C33H41ClN2O5S
Quantità 1 mg
Sinonimo AMG-176
Informazioni di solubilità DMSO : 62.5 mg/mL (101.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C2C(CCC[C@@]23CN(C[C@@](CC4)([H])[C@]4([H])[C@H](/C=C/C[C@H](C)[C@H]5C)OC)C6=CC(C(NS5(=O)=O)=O)=CC=C6OC3)=C1
Molecular Weight (g/mol) 613.21
Peso formulazione 613.21
Percent Purity 98.52%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.