Learn More
Thermo Scientific Chemicals TAPS, 99+%, for biochemistry
Codice prodotto. 10716623 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10716623
Marca: Thermo Scientific Chemicals 327800250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 29915-38-6 | C7H17NO6S | 243.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 29915-38-6
Formula molecolare C7H17NO6S
Molecular Weight (g/mol) 243.27
Numero MDL MFCD00007538
InChI Key YNLCVAQJIKOXER-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-[Tris(hydroxymethyl)methylamino]-1-propanesulfonic acid
PubChem CID 121591
IUPAC Name 3-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]propane-1-sulfonic acid
SMILES OCC(CO)(CO)NCCCS(O)(=O)=O
Specifica
Absorbance (0.1 M aq. soln.)
Materiale o nome chimico TAPS
Condizioni di assorbanza (0.1M aq. soln.)
Punto di fusione 240.0°C
Colore White
pH 5 to 6.5 (1% aq. soln. at 25°C)
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Punto d'infiammabilità >110°C
Intervallo percentuale saggio 99+%
Spettro a infrarossi Authentic
Formula lineare (HOCH2)3CNH(CH2)3SO3H
Imballaggio Glass bottle
Indice di Merck 15, 9191
Informazioni di solubilità Solubility in water: ca 121.6g/L (20°C).
Peso formulazione 243.27
Percent Purity ≥99%
Grado Biochemical