Learn More
TAPS, JustPURE™, white powder, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10334830
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
Codice prodotto. 10334830
Marca: Fisher BioReagents BP2923100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Absorbance 0.05 max. at 260nm
Materiale o nome chimico TAPS
CAS 29915-38-6
Punto di fusione 240°C
Colore White
Forma fisica Solid
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio ≥99.5 %
Formula molecolare C7H17NO6S
Numero MDL MFCD00007538
Imballaggio Poly Bottle
Indice di Merck 15, 9191
Sinonimo [(2-Hydroxy-1, 1-bis(hydroxymethyl)ethyl)amino]-1-propanesulfonic acid, N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-3-aminopropanesulfonic acid
InChI Key YNLCVAQJIKOXER-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC(CO)(CO)NCCCS(O)(=O)=O
IUPAC Name 3-{[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino}propane-1-sulfonic acid
Molecular Weight (g/mol) 243.27
PubChem CID 121591
Peso formulazione 243.28
Percent Purity ≥99.5%
Grado JustPURE