Learn More
Thermo Scientific Chemicals TAPSO, for biochemistry
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
Specifica
Specifica
| Absorbance | (0.1 M aq. soln.) |
| Materiale o nome chimico | TAPSO |
| Condizioni di assorbanza | (0.1M aq. soln.) |
| Punto di fusione | 220.0°C to 221.0°C |
| Colore | White to Yellow |
| pH | 4.3 to 5.3 (1% aq. soln. at 25°C) |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 100 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99+% |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- TAPSO