Learn More
MP Biomedicals™ Taq CORE Kit 10
Codice prodotto. 11470576 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 × 250 units
Dimensione della confezione:
2500 unità
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11470576 10 × 250 units 2500 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11470576 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 11EPTQS901K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1710.00€
    1628.55€ / pezzi 2500
    Risparmia 81.45€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Designed for the amplification of specific regions of DNA using PCR. MP Biomedicals Taq CORE Kit 10 provides the enzymes, buffers and dNTPs necessary for amplification, including the (NH4)2SO4 buffer, which has been report
Specifications
Concentrazione 5 U/μL
Content And Storage Freeze at -20°C
Forma Frozen
Quantità 10 × 250 units
Da utilizzare con (applicazione) Standard PCR