Learn More
MP Biomedicals™ Taq CORE Kit 25
Codice prodotto. 11497030 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 x 250U
12 x 600U
5 x 1000U
Dimensione della confezione:
2500 unità
5000 unità
7200 unità
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11497030 10 x 250U 2500 unità
11427040 12 x 600U 7200 unità
11407040 5 x 1000U 5000 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11497030 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 11EPTQK259
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Includes
Taq DNA Polymerase 5U/μL, 10X Standard Buffer with Mg, 10X Standard Buffer without Mg, 25mM MgCl2, 25mM dNTP Mix
Supplied with standard reaction buffers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Taq DNA Polymerase 5U/μL, 10X Standard Buffer with Mg, 10X Standard Buffer without Mg, 25mM MgCl2, 25mM dNTP Mix. Store at -20°C
Quantità 10 x 250U
Da utilizzare con (applicazione) Standard PCR