Learn More
Abnova™ Taq DNA Polymerase
Codice prodotto. 16072545
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000 units
2500 units
500 units
Dimensione della confezione:
1000 unità
2500 unità
500 unità
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16072545 2500 units 2500 unità
16062545 1000 units 1000 unità
16082545 500 units 500 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16072545 Fornitore Abnova™ N. del fornitore D0010.2500Units
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Taq DNA polymerase catalyzes 5'-3' synthesis of DNA.
  • The enzyme has been proved not having the 3′-5′ exonuclease activity.
  • The enzyme has proven to have high amplification yield, be stable at high temparetaure.
Specifica
Concentrazione 5 U/μL
Content And Storage Store at -20°C Guaranteed stable for 6 months when properly stored
Quantità 2500 units
Da utilizzare con (applicazione) Standard PCR
Tampone di conservazione 20 mM Tris-HCl (pH 8.0), 1 mM DTT, 0.1 mM EDTA, 100 mM KCl, 0.5% Nonidet P40, 0.5% Tween 20 and 50% glycerol