Learn More
Cytiva Taq DNA Polymerase (cloned)
Codice prodotto. 10371425 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 x 250U
250 U
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10371425 250 U Pezzo
10629275 10 x 250U Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10371425 Fornitore Cytiva N. del fornitore 27079804
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
For PCR and other procedures requiring DNA polymerase activity at elevated temperatures
One unit incorporates 10nmol of total nucleotides into acid-insoluble material in 30 min. at 70°C in a total volume of 50μL.
  • Purity: Free from detectable nonspecific nuclease and Taq I restriction endonuclease activities
  • Concentration: 5000 units/mL
  • Functional testing: Tested in PCR
  • Storgae Buffer: 50mM Tris-HCl (pH 7.5), 5mM DTT, 0.1mM EDTA, 50% glycerol, stabilizers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 5000 u/ml
Content And Storage 100 mM Tris-HCl, pH 9, 15 mM MgCl2 e 500 mM KCl
-20 °C
pH 7.5
Purity or Quality Grade Esente da nucleasi rilevabile non specifica e da attività di enzimi endonucleasi di restrizione Taq I.
Quantità 250 U
Da utilizzare con (applicazione) Standard PCR
Identificativo prodotto
  • Taq DNA Polymerase (cloned), 250 units
Indicazioni di pericolo
  • EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Informazioni supplementari
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 1.6% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 1.6% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.