Learn More
Descrizione
Thermo Scientific™ Taq DNA Polymerase Kits are ideal for routine PCR applications requiring consistent and reliable Taq performance.
Routine PCR
Specifica
Specifica
| Concentrazione | 5 U/μL |
| Content And Storage | Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles |
| Product Type | Taq DNA Polymerase Enzyme Kit |
| Quantità | 4000 x 25µL Rxns |
| Da utilizzare con (applicazione) | Standard PCR, RT-PCR, Genotyping, Cloning, Pathogen Detection |
Purchase of this product includes an immunity from suit under patents specified in the product insert to use only the amount purchased for the purchaser's own internal research. No other patent rights are conveyed expressly, by implication, or by estoppel. Further information on purchasing licenses may be obtained by contacting the Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.