Learn More
MP Biomedicals™ Taq Pol Bulk (15U/μL)
Codice prodotto. 11477020 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2000U
600U
Dimensione della confezione:
2000 unità
600 unità
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11477020 2000U 2000 unità
11467020 600U 600 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11477020 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 11EPTQC200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1225.00€
    1164.45€ / pezzi 2000
    Risparmia 60.55€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Includes
Taq DNA Polymerase, 10X Standard Buffer with Mg, 10X Standard Buffer without Mg, 25mM MgCl2
Supplied with standard reaction buffer
Provided with QBiogene 10X Incubation PCR Buffer which is suitable for broad range of reaction conditions.
Specifica
Concentrazione 15 U/μL
Quantità 2000U
Da utilizzare con (applicazione) Standard PCR
Include Taq DNA Polymerase, 10X Standard Buffer with Mg, 10X Standard Buffer without Mg, 25mM MgCl2
Research Use Only (RUO). Ready for CE IVD labeling of clinical applications.