Learn More
MP Biomedicals™ Taq Pol Bulk
Codice prodotto. 11467010 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 x 250U
1000U
250U
3 x 250U
5 x 1000U
Dimensione della confezione:
1000 unità
250 unità
750 unità
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11467010 250U 250 unità
11497010 3 x 250U 750 unità
11477010 1000U 1000 unità
11417020 10 x 250U 250 unità
11487010 5 x 1000U 1000 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11467010 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 11EPTQA025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00€
    176.40€ / 250 unità
    Risparmia 9.60€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For life science applications
  • Ready for CE IVD labeling of clinical applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 5 U/μL
Descrizione Taq Pol Bulk
Quantità 250U
Include Taq DNA Polymerase, 10X Standard Buffer with Mg, 10X Standard Buffer without Mg, 25mM MgCl2
For Resaerch Use Only