missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TaqMan™ OpenArray™ Genotyping Plate, Custom Format 180 QuantStudio™ 12K Flex
Descrizione
Design your own PCR plate, building from custom assays and over 4.5 million predesigned genotyping assays, including 2,700 inventoried Drug Metabolizing Enzyme (DME) assays. The subsequent qPCR system workflow facilitates the validation/screening of up to 256 SNPs across >1,500 samples per day.
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store in freezer (-5 to -30°C). |
| Formato | Custom Format 120 |
| Linea di prodotti | OpenArray, QuantStudio, TaqMan |
| Quantità | 10 pack |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?