Learn More
Tocris Bioscience™ Targapremir 210
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18716566
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
Codice prodotto. 18716566
Marca: Tocris Bioscience™ 6586/5
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Inhibits formation of miR-210
Targapremir 210 inhibits formation of mature miR-210 (IC50 = 200 nM) by binding to Dicer binding site of the miR-210 hairpin precursor (Kd = 200 nM) and inhibits Dicer processing of the miRNA. Decreases levels of miR-210 and HIF-1α mRNA, and induces apoptosis in MDA-MB-231 cells cultured under hypoxic conditions. Reduces tumor expression of HIF-1α mRNA and miR-210, and tumor growth in a triple negative breast cancer mouse model.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-(3-Azidopropyl)-4-[3-[6-(4-methyl-1-piperazinyl)[2,6'-bi-1H-benzimidazol]-2'-yl]phenoxy]butanamide
CAS 1049722-30-6
Quantità 5 mg
Formula molecolare C32H36N10O2
Purezza 98%