Learn More
Buerkle™ Target Immersion Cylinder
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
The Target immersion cylinder is uses for precise liquid sampling.
- Weight 2. 5 kg
- Includes venting lowering cable (5m), valve and cable reel
- Screw-off top enables easy cleaning
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 75 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 210 mm |