Learn More
Buerkle™ TargetDispo Disposable Sampler
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
200 mL
Lunghezza (sistema metrico):
500 mm
1000 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Descrizione
- Used to take a target point sample at a position in the sample material that has previously been precisely determined
- Sampler pierces into the powder or granulate while closed; when it reaches the sample removal point it is opened and then closed again
- The sample can be easily emptied through the open handle
- Handle opening is 14mm in diameter
- Clean room manufactured
- Sterile versions are sterilized by gamma radiation
Specifica
Specifica
| Product Type | Sampler |
| Materiale | HDPE |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 3.38 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Monouso | Single-use |
| Sterilità | Sterile |
| Diametro (sistema metrico) | 25 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 500 mm |