Learn More
Targocil, MedChemExpress
Codice prodotto. 16467516
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Codice prodotto. 16467516
Marca: Medchem Express HY18702
MedChemExpress Targocil functions as a bacteriostatic inhibitor of wall teichoic acid (WTA) biosynthesis which can inhibit the growth of methicillin-susceptible S. aureus (MSSA) and methicillin-resistant S. aureus (MRSA) with MIC90s of 2 μg/ mL for both MRSA and MSSA.
Targocil functions as a bacteriostatic inhibitor of wall teichoic acid (WTA) biosynthesis which can inhibit the growth of methicillin-susceptible S. aureus (MSSA) and methicillin-resistant S. aureus (MRSA) with MIC90s of 2 μg/ mL for both MRSA and MSSA.
Specifica
Materiale o nome chimico Targocil
CAS 1200443-21-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H22ClN5O4S
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 33.33 mg/mL (70.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC2=C(C=C1OC)C(N(CC)CC)=NC3=C(S(=O)(C4=CC=C(Cl)C=C4)=O)N=NN32
Molecular Weight (g/mol) 475.95
Peso formulazione 475.95
Percent Purity 98.84%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.