Learn More
Tartaric Acid, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Codice prodotto. 31751080
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
125 g
500 g
Imballaggio:
White Poly Wide Mouth Bottle
Dimensione della confezione:
125g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
31751080 500 g White Poly Wide Mouth Bottle 500g
31749550 125 g White Poly Wide Mouth Bottle 125g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 31751080 Fornitore Ricca Chemical Company N. del fornitore RDCT0030500B1
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Identificatori chimici
CAS 87-69-4
Formula molecolare C4H6O6
Molecular Weight (g/mol) 150.09
Numero MDL MFCD00064207
InChI Key FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
IUPAC Name 2,3-dihydroxybutanedioic acid
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Tartaric Acid
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Quantità 500 g
Imballaggio White Poly Wide Mouth Bottle
Percent Purity Min. 99%
Grado ACS