Learn More
Tartaric Acid AR Granular, Macron Fine Chemicals™
Codice prodotto. 15558674
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15558674 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15558674 Fornitore Avantor Macron N. del fornitore 231204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    364.23€
    266.02€ / 500g
    Risparmia 98.21€
    26% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2027
Specifica
Materiale o nome chimico Tartaric Acid
CAS 87-69-4
Quantità 500 g
Imballaggio POLYSTORMOR
Forma fisica Granular
Formula molecolare C4H6O6
Numero MDL MFCD00064207
Sinonimo l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
InChI Key FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
IUPAC Name (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid
Molecular Weight (g/mol) 150.09
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
Peso formulazione 150.09
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L(+)-Tartaric Acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: L(+)-Tartaric acid