Learn More
Tashiro's indicator solution, In ethanol, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
30 mL
250 mL
1 L
1.5 L
6 x 250 mL
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1.50L
1L
250mL
30mL
pezzi 6
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tashiro’s indicator solution |
| Quantità | 1 L |
| Punto d'infiammabilità | 12°C (53.6°F) |