Learn More
Tashiro's indicator solution, In ethanol, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15665110 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
30 mL
250 mL
1 L
1.5 L
6 x 250 mL
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1.50L
1L
250mL
30mL
pezzi 6
Codice prodotto. 15665110
Marca: Honeywell Fluka 360836X250ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In ethanol
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tashiro’s indicator solution
Quantità 6 x 250 mL
Punto d'infiammabilità 12°C (53.6°F)