missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Tat-Beclin 1 L11S Peptide - Scrambled Control
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
1mg
5mg
Specifica
Specifica
| Specie | Non-species Specific |
| Content And Storage | Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. |
| Alias gene | Autophagy Inducing peptide, Tat-Beclin, Tat-Beclin 1, Tat-Beclin 1 peptide, Tat-Beclin peptide, Tat-L11S |
| Peso molecolare | MolecularWeight-theroretical: 3.08 kDa |
| Quantità | 5 mg |
| Research Category | Autophagy |
| Tampone di conservazione | This product is supplied lyophilized. Purity is ≥ to 97% (HPLC) |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto