missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ TAT-Gap19

Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
Descrizione
TAT-Gap19 is a Cx43 hemichannel blocker (IC50 ~7 μM). No significant affinity for gap junctions or Panx1 channels. N-terminal transactivator of transcription (TAT) motif promotes membrane permeability and increases inhibitory effect of Gap19 (Cat. No. 5353). Active in vivo. Brain penetrant.
Specifica
Specifica
| Purezza | 95% |
| CAS | 1507930-54-2 |
| Content And Storage | Store at −20°C |
| Peso molecolare | 2703.28g/mol |
| Quantità | 1 mg |
| Status giuridico | RUO - research use only |
| Sequenza | YGRKKRRQRRRKQIEIKKFK |
| Reattività specifica | Cx43 hemichannel blocker (IC50=7μM) |
For Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto