Learn More
TATA binding protein TBP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
269.00€ - 564.00€
Specifica
| Antigene | TATA binding protein TBP |
|---|---|
| Applicazioni | Western Blot, KnockDown |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Forma | Purified |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18333556
|
Novus Biologicals
NBP3-02958-20UL |
20 μL |
269.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18373897
|
Novus Biologicals
NBP3-02958-100UL |
100 μL |
564.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
TATA binding protein TBP Polyclonal specifically detects TATA binding protein TBP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Knockout Validated.Specifica
| TATA binding protein TBP | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| GTF2D, GTF2D1, HDL4, MGC126054, MGC126055, SCA17, TATA box binding protein, TATA sequence-binding protein, TATA-binding factor, TATA-box binding protein N-terminal domain, TATA-box factor, TATA-box-binding protein, TF2D, TFIIDMGC117320, Transcription initiation factor TFIID TBP subunit | |
| A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human TATA binding protein TBP (NP_001165556.1). | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot, KnockDown | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Transcription Factors and Regulators | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| 6908 | |
| IgG | |
| Affinity purified |