missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Taxo™ Differentiation Discs: Antibiotic - Hippurate
Click to view available options
Quantità:
1 Pack
10 Pack
Dimensione della confezione:
pezzi 50
pezzi 500
Descrizione
- Organisms react with chemical agents impregnated on discs resulting in positive or negative reactions
- Combination of positive and negative reaction aids in the identification of the organism
Specifica
Specifica
| Agenti antimicrobici | Hippurate |
| Content And Storage | -20°C to +8°C |
| Tipo di imballaggio | Disc |
| Quantità | 1 Pack |
For in vitro Diagnostic use. Follow established laboratory procedures in handling and disposing of infectious materials.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto