missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TBA-7371, MedChemExpress

Codice prodotto. 16413837
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16413837

Marca: Medchem Express HY19750

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress TBA-7371 is a potent, noncovalent DprE1 inhibitor. TBA-7371 has potent antitubercular activity .

TBA-7371 is a potent, noncovalent DprE1 inhibitor. TBA-7371 has potent antitubercular activity .

Specifica

Materiale o nome chimico TBA-7371
CAS 1494675-86-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H21N5O3
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (70.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CN(CC2=NC=NC(OC)=C2C)C3=CC(C)=CN=C31)NCCO
Molecular Weight (g/mol) 355.39
Peso formulazione 355.39
Percent Purity 99.64%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato