Learn More
TBPB, MedChemExpress
Codice prodotto. 16466098
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 16466098
Marca: Medchem Express HY14562
MedChemExpress TBPB is an allosteric M1 mAChR agonist(EC50=289 nM) that regulates amyloid processing and produces antipsychotic-like activity in rats.
TBPB is an allosteric M1 mAChR agonist(EC50=289 nM) that regulates amyloid processing and produces antipsychotic-like activity in rats.
Specifica
Materiale o nome chimico TBPB
CAS 634616-95-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H32N4O
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 22.5 mg/mL (55.62 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1N(C2CCN(C3CCN(CC4=C(C)C=CC=C4)CC3)CC2)C5=CC=CC=C5N1
Molecular Weight (g/mol) 404.55
Peso formulazione 404.55
Percent Purity 99.68%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neurodegeneration
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.