Learn More
TBS, 20X Solution, pH 7.4, Molecular Biology Grade, Ultrapure
Codice prodotto. 15865418 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
5 L
Imballaggio:
Nalgene bottle
Upright carton
Dimensione della confezione:
100mL
1L
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15865418 5 L Upright carton 5L
15845418 100 mL Nalgene bottle 100mL
15855418 1 L Nalgene bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15865418 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J75892.K8
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Used in Western blotting protocols | CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
Used in Western blotting protocols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-14-5
Formula molecolare ClNa
Molecular Weight (g/mol) 58.44
Numero MDL MFCD00003477
InChI Key FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
IUPAC Name sodio; cloruro
SMILES [Na+].[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico TBS
Concentrazione 20X
Da utilizzare con (applicazione) Western blotting protocols
pH 7.4
Forma fisica Solution
Quantità 5 L
Imballaggio Upright carton
Grado Molecular Biology, Ultrapure