Learn More
TBS, Tris Buffered Saline, 10X Solution, pH 7.4, Molecular Biology, Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10153103
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
Imballaggio:
Nalgene Poly Bottle
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10153103 500 mL Poly Bottle 500mL
10648973 100 mL Poly Bottle 100mL
10776834 1 L Nalgene Poly Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10153103 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP2471500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7447-40-7
TBS, Tris Buffered Saline, 10X Solution, pH 7.4, Molecular Biology
Washing buffer for alkaline phosphatase or peroxidase conjugates in Western blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tris Buffered Saline
Nota nome 10X Solution
CAS 7447-40-7, 7647-01-0, 7647-14-5, 77-86-1, 7732-18-5
Punti di ebollizione 100°C
Colore Colorless
pH 7.5
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL
DNasi Esente da DNasi
Note sul grado di purezza DNase-, RNase- and Protease-Free
Imballaggio Poly Bottle
Proteasi Protease free
Sinonimo TBS
Grado Biologia molecolare
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10X solution contains 1.37M Sodium Chloride, 0.027M Potassium Chloride, and 0.25M Tris/Tris-HCl.