Learn More
TBS, Tris Buffered Saline, 1X Solution, pH 7.4, Molecular Biology, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10467583
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Imballaggio:
Nalgene Poly Bottle
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10467583 1 L Nalgene Poly Bottle 1L
10052594 100 mL Poly Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10467583 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP24721
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
  • Save time and simplify your buffer preparation step by using ready-made Fisher BioReagents 1X TBS buffer solution
  • Eliminates the hassle of dilution or waiting for powder to dissolve
  • Filtered and autoclaved - ready to use TBS buffer
  • Tested for the absence of DNase, RNase, and protease
  • TBS buffer is often used in immunodetection techniques such as Western blotting protocols
  • Intended for laboratory research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tris Buffered Saline
Nota nome 1X Solution, pH 7.4
CAS 7647-14-5, 7447-40-7, 7647-01-0, 7732-18-5, 77-86-1
Punti di ebollizione 100°C
Colore Colorless
pH 7.4
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
DNasi Esente da DNasi
Imballaggio Nalgene Poly Bottle
Proteasi Protease free
Sinonimo TBS
Grado Biologia molecolare