Learn More
TBX19 (Tpit) Monoclonal Antibody (OTI1C9), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA800675S
Descrizione
TBX19 (Tpit) Monoclonal antibody specifically detects TBX19 (Tpit) in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifica
| TBX19 (Tpit) | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P06729 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 914 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI1C9 | |
| Unconjugated | |
| CD2 | |
| AU019250; D1Ertd754e; dJ747L4.1; si:ch211-155d24.2; T-box 19; T-box factor, pituitary; T-box protein 19; T-box transcription factor 19; T-box transcription factor TBX19; T-box transcription factor TBX19; T-box-containing protein TBXT; TBS 19; TBS19; TBX19; tbx-19; Tpit; Tpit; Tbx19 | |
| Full length human recombinant protein of human CD2 produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.