Learn More
Aqualytic™ TC 140 G Model Refrigerated Incubator, 140 L
Codice prodotto. 15297918
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
140 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15297918
Marca: Aqualytic™ 438210
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Temperature Range: 2°C to 40°C
Specifica
Certificazione/Conformità CE Certified
Capacità (sistema metrico) 140 L
Dimensioni ripiano (P x L) 441 x 513 mm
Temperature Range (Metric) 2°C to 40°C
Display Backlit LED
Include 3 Metal Racks, 1 Bottom Grid, 4 Sockets, Glass Door
Modello TC 140 G
Dimensioni interne (L x P x A) 441 x 513 x 702 mm
Larghezza (sistema metrico) 600 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 513 mm
Altezza (sistema metrico) interno 702 mm
Depth (Metric) Interior 440 mm
Peso (sistema metrico) 48 kg
Requisiti elettrici 230 V, 16 A
Tensione 220/240 V
Amperaggio 16 A
Frequenza 50 Hz