Learn More
Aqualytic™ TC 445 S Model Refrigerated Incubator, 445 L
Codice prodotto. 15237928
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
445 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15237928
Marca: Aqualytic™ 2438240
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Temperature Range: 2°C to 40°C
  • Temperature range 2 °C to 40 °C
    • continuously adjustable in steps of 0.1 °C
  • Low power consumption
  • Illuminated LED display of preset/current temperature
  • Ideal for BOD determination at 20 °C
  • Power sockets inside the incubator
  • Standard door or glass door
Specifica
Certificazione/Conformità Certificazione CE
Capacità (sistema metrico) 445 l
Dimensioni ripiano (P x L) 560 x 600 mm
Temperature Range (Metric) Da 2 a 40 °C
Tipo Refrigerated Incubator
Display Display a LED retroilluminato
Include 4 rack in metallo, 1 griglia sul fondo, 9 prese, sportello standard
Modello TC 445 S
Dimensioni interne (L x P x A) 560 x 600 x 1452 mm
Larghezza (sistema metrico) 750 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 600 mm
Altezza (sistema metrico) interno 1452 mm
Depth (Metric) Interior 560 mm
Peso (sistema metrico) 78.5 kg
Requisiti elettrici 230 V, 16 A
Tensione Da 220 a 240 V
Amperaggio 16 A
Frequenza 50 Hz