Learn More
Cytiva TC-Gasket
Codice prodotto. 11360092 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
4 mm
6.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11360092
Marca: Cytiva 18116924
Solo null disponibili
Specifica
Tipo di collegamento 25 mm
Materiale Perfluororubber
Tipo TC-Gasket
Quantità 2 Pack
Diametro (sistema metrico) interno 4 mm