Learn More
Cytiva TC-Gasket
Codice prodotto. 11370092 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
4 mm
6.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11370092
Marca: Cytiva 18116925
Solo null disponibili
Specifica
Certificazione/Conformità USP Class VI
Tipo di collegamento 25 mm
Materiale Perfluororubber
Tipo TC-Gasket
Quantità 4 Pack
Diametro (sistema metrico) interno 6.5 mm