Learn More
Tocris Bioscience™ TC-I 2000
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30001982
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 30001982
Marca: Tocris Bioscience™ 4632/10
TRPM8 blocker
TRPM8 channel blocker. Inhibits icilin -induced TRPM8 channel activation in rTRPM8-expressing CHO cells (IC50 = 53 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1159996-20-9
Formula molecolare C23H18F4N2O
Specifica
Materiale o nome chimico TC-I 2000
Quantità 10 mg
Peso formulazione 414.4
Forma fisica Solid
Colore White
Purezza >99%
Peso molecolare 414.404