Learn More
Tocris Bioscience™ TC-N 1752
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30001508
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 30001508
Marca: Tocris Bioscience™ 4435/10
NaV channel blocker
TC-N 1752 is a human NaV channel inhibitor (IC50 values are 0.17, 0.3, 0.4, 1.1 and 1.6 μM at hNaV1.7, hNaV1.3, hNaV1.4, hNaV1.5 and hNav1.9 respectively). Also inhibits tetrodotoxin -sensitive sodium channels. Displays analgesic efficacy in the formalin pain model.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1211866-85-1
Formula molecolare C25H27F3N6O3
Specifica
Materiale o nome chimico TC-N 1752
Quantità 10 mg
Peso formulazione 516.52
Purezza >99%
Peso molecolare 516.525