Learn More
HUBER TC45E Immersion Chiller
Click to view available options
Modello:
TC45E
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
TC45E Immersion cooler with natural refrigerant
- Temperature range: -45°C to 100°C
- Cooling capacity (0°C): 0.24kW
- Cooling capacity (-40°C): 0.05kW
- Power supply: 208-240V 1∼/ 2∼ 50/60Hz
Specifica
Specifica
| Gamma di temperatura | -45°C to +100°C |
| Modello | TC45E |
| Tensione | 208/240 V |