missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ TCB-2

Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Beschreibung
TCB-2 is a high affinity 5-HT2A receptor agonist (Ki values are 0.73 and 0.75 nM for rat and human receptors respectively). Potently stimulates IP3 accumulation in NIH3T3 cells stably expressing rat 5-HT2A receptors (EC50 = 36 nM). Induces head twitches and hypothermia in mice following i.p. administration.
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | (4-Bromo-3,6-dimethoxybenzocyclobuten-1-yl)methylamine hydrobromide |
| CAS | 912342-28-0 |
| Intervallo percentuale saggio | >99% |
| Quantità | 50 mg |
| Solubilità | Soluble to 100mM in DMSO |
| Formula molecolare | C11H14BrNO2.HBr |
| Peso formulazione | Observed MW: 353.05 |
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur