Learn More
Tocris Bioscience™ TCB-2
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7112877
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18064212
Marca: Tocris Bioscience™ 2592/50
High affinity and potent 5-HT2A agonist
TCB-2 is a high affinity 5-HT2A receptor agonist (Ki values are 0.73 and 0.75 nM for rat and human receptors respectively). Potently stimulates IP3 accumulation in NIH3T3 cells stably expressing rat 5-HT2A receptors (EC50 = 36 nM). Induces head twitches and hypothermia in mice following i.p. administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (4-Bromo-3,6-dimethoxybenzocyclobuten-1-yl)methylamine hydrobromide
CAS 912342-28-0
Intervallo percentuale saggio >99%
Quantità 50 mg
Solubilità Soluble to 100mM in DMSO
Formula molecolare C11H14BrNO2.HBr
Peso formulazione Observed MW: 353.05
For Research Use Only