Learn More
TCEP Hydrochloride (0.5M in water), TRC
Codice prodotto. 30415185
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30415185 10 mL 10mL
30412912 1 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30415185 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT01251510ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51805-45-9
Formula molecolare C9 H15 O6 P . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 286.65
Sinonimo Tris (2-Carboxyethyl) Phosphine Hydrochloride (TCEP)
IUPAC Name 3-[bis(2-carboxyethyl)phosphanyl]propanoic acid;hydrochloride
SMILES Cl.OC(=O)CCP(CCC(=O)O)CCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico TCEP Hydrochloride
Quantità 10 mL
InChI Formula InChI=1S/C9H15O6P.ClH/c10-7(11)1-4-16(5-2-8(12)13)6-3-9(14)15;/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15);1H
Peso formulazione 286.0373
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5 M