Learn More
TCLP Standard Solution 1, Specpure™
Codice prodotto. 11475190
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11475190 500 mL 500mL
11364267 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11475190 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 036743.AP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL MFCD02091705
Specifica
Materiale o nome chimico TCLP Standard Solution 1
Forma fisica Liquid
Concentrazione Matrix: 2% HNO3
Numero UN UN3264
Quantità 500 mL
Grado Specpure