Learn More
TCR gamma/delta Antibody (11F2) - BSA Free, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18379436 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
Codice prodotto. Quantità unitSize
18379436 0.1 mg 0.10mg
1 options
Codice prodotto. 18379436
Marca: Novus Biologicals NBP314621
Mouse Monoclonal Antibody
TCR gamma/delta Monoclonal antibody specifically detects TCR gamma/delta in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene TCR gamma/delta
Applicazioni Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen)
Classificazione Monoclonal
Clone 11F2
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Flow Cytometry 1-4 ug/ml, ELISA, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Frozen
Formulazione PBS
Alias gene T cell receptor gamma locus, T-cell antigen receptor, gamma polypeptide, T-cell rearranging gene, gamma, T-cell receptor, gamma cluster, TCRG, TRG
Specie ospite Mouse
Immunogeno Purified CD3 antigen complex
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Adaptive Immunity, Immunology, Stem Cells
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 6965
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C. Do not freeze.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1