Learn More
TCR gamma/delta Antibody (GL-3), PE/Cy7, Novus Biologicals™
Hamster Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals FAB7297PECY7
Codice prodotto. 30024532
  • 810.00€ / 0.10mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
TCR gamma/delta Monoclonal antibody specifically detects TCR gamma/delta in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
TCR gamma/delta
Monoclonal
PE-Cyanine7
PBS
Hamster
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
Primary
Mouse
Purified
Flow Cytometry
GL-3
Flow Cytometry
T cell receptor gamma locus, T-cell antigen receptor, gamma polypeptide, T-cell rearranging gene, gamma, T-cell receptor, gamma cluster, TCRG, TRG
Mouse intraepithelial lymphocytes
0.1 mL
Adaptive Immunity, Immunology, Stem Cells
6965
Store at 4C in the dark. Do not freeze.
IgG2 κ
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.